Få mere at vide
3-hydroxy-5-methylisoxazol, 97%
Artikelnummer. 11480760
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480760 100 g 100g
11460760 5 g 5g
11470760 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480760 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044450.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 10004-44-1 | C4H5NO2 | 99,089 g/mol
3-Hydroxy-5-methylisoxazol bruges til plantevækststimulerende aktivitet og til vækst af frøplanter. Og det bruges også i DNA/RNA-syntesehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10004-44-1
Molekylær formel C4H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 99.089
MDL nummer MFCD00144468
InChI nøgle KGVPNLBXJKTABS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hymexazol, 3-hydroxy-5-methylisoxazole, hymexazole, 5-methylisoxazol-3-ol, 5-methylisoxazol-3 2h-one, hydroxyisoxazole, tachigaren, itachigarden, 5-methyl-3-hydroxyisoxazole, 5-methyl-3 2h-isoxazolone
PubChem CID 24781
ChEBI CHEBI:5827
IUPAC navn 5-methyl-1,2-oxazol-3-on
SMIL CC1=CC(=O)NO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-5-methylisoxazole
Mængde 100 g
Merck Index 14,4856
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, acetone, THF, kloroform
Formel vægt 99.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver