Få mere at vide
3-Hydroxy-5-methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-5-methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| CAS | 887406-53-3 |
| Molekylær formel | C12 H11 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2(1H)-Pyridinone, 3-hydroxy-5-methyl-1-phenyl-, 3-Hydroxy-5-methyl-1-phenyl-2(1H)-pyridinone, 3-Hydroxy-5-methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO2/c1-9-7-11(14)12(15)13(8-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,14H,1H3 |
| SMIL | CC1=CN(C(=O)C(=C1)O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-5-methyl-1-phenylpyridin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.22 |
| Formel vægt | 201.079 |