missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxy-5-methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone, TRC

Artikelnummer. 30405292
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405292 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9507905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-5-methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone
CAS 887406-53-3
Molekylær formel C12 H11 N O2
Mængde 5 mg
Synonym 2(1H)-Pyridinone, 3-hydroxy-5-methyl-1-phenyl-, 3-Hydroxy-5-methyl-1-phenyl-2(1H)-pyridinone, 3-Hydroxy-5-methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone
InChI formel InChI=1S/C12H11NO2/c1-9-7-11(14)12(15)13(8-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,14H,1H3
SMIL CC1=CN(C(=O)C(=C1)O)c2ccccc2
IUPAC navn 3-hydroxy-5-methyl-1-phenylpyridin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 201.22
Formel vægt 201.079
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.