Få mere at vide
3-Hydroxy 5-Dibenzosuberenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy 5-Dibenzosuberenone |
| CAS | 30235-46-2 |
| Molekylær formel | C15H10O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-hydroxy-5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O2/c16-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)15(17)14(11)9-12/h1-9,16H |
| SMIL | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C(C2=O)C=C(C=C3)O |
| IUPAC navn | 2-hydroxydibenzo[1,2-a:3',1'-d][7]annulen-11-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vægt | 222.0681 |