Få mere at vide
3-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)3-7(6)13/h1-4,13H |
| Formel vægt | 190.0242 |