Få mere at vide
3-Hydroxy-4-sulfobenzoic Acid Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-4-sulfobenzoic Acid Potassium Salt |
| CAS | 411224-30-1 |
| Molekylær formel | C7H6O6S.xK |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O6S/c8-5-3-4(7(9)10)1-2-6(5)14(11,12)13/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(c(O)c1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-4-sulfobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.8 |
| Formel vægt | 217.9885 |