Få mere at vide
3-Hydroxy-4-quinolincarboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 15254794 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15254794 5 g 5g
15244794 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15254794 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449930050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 118-13-8 | C10H7NO3 | 189,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-13-8
Molekylær formel C10H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 189.17
MDL nummer MFCD01536959
InChI nøgle MXNVEJDRXSFZQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid, 3-hydroxycinchoninic acid, cinchoninic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy-quinoline-4-carboxylic acid, 4-quinolinecarboxylic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy-4-quinolinecarboxylicacid, 3-hydroxycinchoninicacid, 4-22-00-02296 beilstein handbook reference, 4-quinolinecarboxylicacid,3-hydroxy, 4-quinolinecarboxylicacid, 3-hydroxy
PubChem CID 8352
IUPAC navn 3-hydroxyquinolin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 189.17
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.