Få mere at vide
3-Hydroxy-4-phenylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-4-phenylbenzoic Acid |
| CAS | 106593-48-0 |
| Molekylær formel | C13H10O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O3/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H,(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(c(O)c1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-4-phenylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vægt | 214.063 |