Få mere at vide
3-Hydroxy-4-Nitroso-2,7- Naphthalendisulfonsyre Dinatriumsalt, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt |
| Smeltepunkt | 300 °C |
| Farve | Gul |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3643930 |
| Formel vægt | 377,26g/mol |