Få mere at vide
3-Hydroxy-4-Nitroso-2,7- Naphthalendisulfonsyre Dinatriumsalt, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15656950 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 15656950
Brand: Honeywell-Fluka 73950100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
til spektrofotometrisk det. af Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 525-05-3
Molekylær formel C10H5NNa2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 377.25
MDL nummer MFCD00149246
InChI nøgle DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
PubChem CID 10672
IUPAC navn dinatrium;3-hydroxy-4-nitrosonaftalen-2,7-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
Smeltepunkt 300°C
Farve Gul
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3643930
Formel vægt 377.26g/mol