Få mere at vide
3-hydroxy-4-nitrobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30395692
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30395692 5 g
1 options
Artikelnummer. 30395692 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9493605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic Acid
CAS 619-14-7
Molekylær formel C7H5NO5
Mængde 5 g
Synonym 3-Carboxy-6-nitrophenol, 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 4-Nitro-3-hydroxybenzoic acid, NSC 46823
InChI formel InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1ccc(c(O)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-hydroxy-4-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 183.12
Formel vægt 183.0168