missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiazole, TRC

Artikelnummer. 30137639
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30137639 2.5 g 2.5g
17983305 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137639 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9484752.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 30165-97-0
Molekylær formel C6 H9 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 187.22
Synonym 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol, Timolol Maleate Imp. D (EP)
IUPAC navn 4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-ol
SMIL Oc1nsnc1N2CCOCC2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2S/c10-6-5(7-12-8-6)9-1-3-11-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
Formel vægt 187.0415
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.