missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide, Mikromol™

Artikelnummer. 17934326
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17934326 100 mg
17934246 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17934326 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0440.05

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide
CAS 75202-36-7
Analyt- eller komponentnavne 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H9 N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Timolol Maleate Imp. G (EP), Timolol Imp. G (EP), 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide, 4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide, 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide, Timolol Maleate Impurity G, Timolol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O3S/c10-6-5(7-13(11)8-6)9-1-3-12-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
SMIL OC1=NS(=O)N=C1N2CCOCC2
IUPAC navn 4-morpholin-4-yl-1-oxo-1,2,5-thiadiazol-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 203.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 203.0365 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.