Få mere at vide
3-Hydroxy-4-methylpentanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-4-methylpentanoic Acid |
| CAS | 5980-21-2 |
| Molekylær formel | C6 H12 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (±)-3-Hydroxyisohexanoic Acid, 3-Hydroxy-4-methylvaleric Acid, 3-Hydroxyisocaproic Acid, β-Hydroxyisocaproic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-4(2)5(7)3-6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMIL | CC(C)C(O)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-4-methylpentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vægt | 132.0786 |