Få mere at vide
3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, 98%
Artikelnummer. p-7025814
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11407054
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21501.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 586-30-1 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-30-1
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00002511
InChI nøgle ZQLCWPXBHUALQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-p-toluic acid, 3-hydroxy-4-methyl-benzoic acid, 3,4-cresotic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-methyl, 3-hydroxy-4-methylbenzoicacid, pubchem3890, acmc-209m5x, 3-hydroxy-4-methyl benzoic acid, 3,4-cresotic acid; 3-hydroxy-p-toluic acid, 3-hydroxy-4-methylbenzoic acid, technical grade
PubChem CID 68512
IUPAC navn 3-hydroxy-4-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 207°C to 212°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 1936497
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%