Få mere at vide
3-hydroxy-4-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30399257
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30399257 10 g
30404763 500 mg
30408225 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30399257 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH97241510G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2835-95-2
Molekylær formel C7 H9 N O
Molekylvægt (g/mol) 123.15
Synonym o-Cresol, 5-amino- (6CI,7CI,8CI), 5-Amino-2-methylphenol, 1-Methyl-2-hydroxy-4-aminobenzene, 2-Hydroxy-4-aminotoluene, 2-Methyl-5-aminophenol, 3-Amino-6-methylphenol, 3-Hydroxy-4-methylaniline, 3-Hydroxy-p-toluidine, 4-Amino-2-hydroxytoluene, 5-Amino-2-cresol, 5-Amino-o-cresol, 6-Methyl-3-aminophenol
IUPAC navn 5-amino-2-methylphenol
SMIL Cc1ccc(N)cc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-2-methylphenol
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
Formel vægt 123.0684