Få mere at vide
3-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-thiophenon, TRC
Artikelnummer. 30137703
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137703 1 g
30009221 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137703 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8255451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34876-35-2
Molekylær formel C5 H6 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 130.165
Synonym 3-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-thiophenone, Cefadroxil Monohydrate Imp. G (EP), Cefalexin Imp. D (EP), Cefradine Imp. F (EP)
IUPAC navn 4-hydroxy-3-methyl-2H-thiophen-5-one
SMIL CC1=C(O)C(=O)SC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-thiophenone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H6O2S/c1-3-2-8-5(7)4(3)6/h6H,2H2,1H3
Formel vægt 130.009