Få mere at vide
3-Hydroxy-4-methoxyphenethylamin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride) |
| CAS | 645-33-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9 H13 N O2 . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-O-Methyldopamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.COc1ccc(CCN)cc1O |
| IUPAC navn | 5-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.67 |
| Vis mere |