missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxy-4-methoxymandelic Acid, TRC

Artikelnummer. 30132950
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132950 1 g
30008787 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132950 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9463451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3695-24-7
Molekylær formel C9 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 198.17
Synonym Benzeneacetic acid, α,3-dihydroxy-4-methoxy-, Mandelic acid, 3-hydroxy-4-methoxy- (7CI,8CI), α,3-Dihydroxy-4-methoxybenzeneacetic acid, (RS)-3-Hydroxy-4-methoxymandelic acid, (±)-3-Hydroxy-4-methoxymandelic acid, 3-Hydroxy-4-methoxymandelic acid, Isovanillyl-dl-mandelic acid, Isovanilmandelic acid
IUPAC navn 2-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid
SMIL COc1ccc(cc1O)C(O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-methoxymandelic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-3-2-5(4-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
Formel vægt 198.0528
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.