missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxy-4'-methoxyflavone, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11387109
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387109 1 g 1g
11397109 5 g 5g
11307119 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11387109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27354.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6889-78-7
Molekylær formel C16H12O4
Molekylvægt (g/mol) 268.268
MDL nummer MFCD00017682
InChI nøgle IIBBFGMVMNZMGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methoxyflavonol, 3-hydroxy-4'-methoxyflavone, 3-hydroxy-2-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3-hydroxy-2-4-methoxyphenyl chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-4-methoxyphenyl, 2-4-methoxyphenyl-3-hydroxyflavone, hydroxymethoxyphenylchromenone, 3-hydroxy-4'-methoxyflavanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-4-methoxyphenyl-9ci
PubChem CID 97141
IUPAC navn 3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=CC=CC=C3O2)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
Mængde 1 g
Formel vægt 268.26
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.