Få mere at vide
3'-Hydroxy-4'-methoxydiclofenac, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Hydroxy-4'-methoxydiclofenac |
| CAS | 106610-60-0 |
| Molekylær formel | C15H13Cl2NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[(2,6-Dichloro-3-hydroxy-4-methoxyphenyl)amino]benzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13Cl2NO4/c1-22-11-7-9(16)14(13(17)15(11)21)18-10-5-3-2-4-8(10)6-12(19)20/h2-5,7,18,21H,6H2,1H3,(H,19,20) |
| SMIL | ClC1=C(O)C(OC)=CC(Cl)=C1NC2=CC=CC=C2CC(O)=O |
| IUPAC navn | 2-[2-(2,6-dichloro-3-hydroxy-4-methoxyanilino)phenyl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.17 |
| Formel vægt | 341.0222 |