Få mere at vide
3-hydroxy-4-methoxycinnaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30133984
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133984 10 g
30134662 1 g
30006157 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133984 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH97269010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25522-33-2
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Synonym rans-3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid, Hesperetic acid, trans-Isoferulic acid
IUPAC navn (E)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)prop-2-enosyre
SMIL COc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Formel vægt 194.0579