Få mere at vide
3-Hydroxy-4-methoxycinnaminsyre, overvejende trans, 98+%
Artikelnummer. 11448723
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448723 5 g 5g
11438723 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448723 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10482.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    977.63 DKK
    879.65 DKK / 5g
    Spare 97.98 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 537-73-5 | C10H10O4 | 194,186 g/mol
3-Hydroxy-4-methoxykanelsyre udviser hypoglykæmiske egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Hydroxy-4-methoxykanelsyre udviser hypoglykæmiske egenskaber.
Opløselighed Opløselig i ethanol
og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under normale temperaturer og tryk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 537-73-5
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.186
MDL nummer MFCD00004391
InChI nøgle QURCVMIEKCOAJU-HWKANZROSA-N
Synonym isoferulic acid, 3-hydroxy-4-methoxycinnamic acid, hesperetic acid, 3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, isoferulate, 2-propenoic acid, 3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl, e-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl acrylic acid, 3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-hydroxy-4-methoxy-cinnamic acid
PubChem CID 736186
ChEBI CHEBI:27794
IUPAC navn (E)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Navn note overvejende trans
Smeltepunkt ∼231 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 2212760
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol og methanol.
Formel vægt 194.19
Procent renhed ≥98%