Få mere at vide
3-hydroxy-4-methoxycinnaminsyre (isoferulsyre), TRC
Artikelnummer. 17950325
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17950325 500 mg
17900575 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17950325 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH946180500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 537-73-5
Molekylær formel C10 H10 O4
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Synonym 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-propenoic Acid, Cinnamic acid, 3-hydroxy-4-methoxy- (7CI,8CI), 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid, 4-Methoxycaffeic acid, 4-O-Methylcaffeic acid, Hesperetic acid, Isoferulic acid, NSC 51987
IUPAC navn 3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)prop-2-enosyre
SMIL COc1ccc(C=CC(=O)O)cc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoferulic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
Formel vægt 194.0579