Få mere at vide
3-hydroxy-4-methoxycinnamic syre-d3 (isoferulsyre-d3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid-d3 (Isoferulic Acid-d3) |
| CAS | 1028203-97-5 |
| Molekylær formel | C10H7D3O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-[3-Hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl]acrylic Acid, Isoferulic Acid, 3-[3-Hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl]-2-propenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+/i1D3 |
| SMIL | OC1=C(OC([2H])([2H])[2H])C=CC(/C=C/C(O)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.2 |
| Formel vægt | 197.0767 |