Få mere at vide
3-Hydroxy-4-methoxybenzenepropanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-4-methoxybenzenepropanol |
| CAS | 57627-75-5 |
| Molekylær formel | C10H14O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O3/c1-13-10-5-4-8(3-2-6-11)7-9(10)12/h4-5,7,11-12H,2-3,6H2,1H3 |
| SMIL | OC1=C(OC)C=CC(CCCO)=C1 |
| IUPAC navn | 5-(3-hydroxypropyl)-2-methoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vægt | 182.09 |