Få mere at vide
3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30396759
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30396759 500 g
1 options
Artikelnummer. 30396759 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH947825500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isovanillin
CAS 621-59-0
Molekylær formel C8 H8 O3
Mængde 500 g
Synonym Benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy-, Isovanillin (6CI), p-Anisaldehyde, 3-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-5-formylphenol, 3-Hydroxy-4-anisaldehyde, 3-Hydroxy-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-hydroxybenzaldehyde, 5-Formyl-2-methoxyphenol, 5-Formylguaiacol, Isovanillic aldehyde, NSC 82996
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3
SMIL COc1ccc(C=O)cc1O
IUPAC navn 3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0473