Få mere at vide
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd, Mikromol™
Artikelnummer. 17902306
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17902306 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17902306 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3563.110025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isovanillin
CAS 621-59-0
Analyt- eller komponentnavne Isovanillin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy-, Isovanillin (6CI), p-Anisaldehyde, 3-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-5-formylphenol, 3-Hydroxy-4-anisaldehyde, 3-Hydroxy-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-hydroxybenzaldehyde, 5-Formyl-2-methoxyphenol, 5-Formylguaiacol, Isovanillic aldehyde, NSC 82996
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3
SMIL COc1ccc(C=O)cc1O
IUPAC navn 3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 152,0473 g/mol