Få mere at vide
3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one, 96%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one |
| CAS | 79-50-5 |
| Molekylær formel | C6H10O3 |
| MDL nummer | MFCD00064333 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=C1OCC(C)(C)C1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.14 |
| Procent renhed | 96% |