Få mere at vide
3-Hydroxy-4-(1-naphthyloxy)-butanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-4-(1-naphthyloxy)-butanenitrile |
| CAS | 20804-76-6 |
| Molekylær formel | C14H13NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)butanenitrile, 3-Hydroxy-4-(1-naphthyloxy)-butyronitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO2/c15-9-8-12(16)10-17-14-7-3-5-11-4-1-2-6-13(11)14/h1-7,12,16H,8,10H2 |
| SMIL | N#CCC(O)COC1=C(C=CC=C2)C2=CC=C1 |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-4-(naphthalen-1-yloxy)butanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.26 |
| Formel vægt | 227.09 |