Få mere at vide
3-Hydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 35991-92-5 |
| Molekylær formel | C16H19NO3 . (HCl) |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ethyl 3-Hydroxy-4-(naphthalen-1-yloxy)butanimidate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3.ClH/c1-2-19-16(17)10-13(18)11-20-15-9-5-7-12-6-3-4-8-14(12)15;/h3-9,13,17-18H,2,10-11H2,1H3;1H |
| SMIL | N=C(OCC)CC(O)COC1=C2C=CC=CC2=CC=C1.Cl |
| IUPAC navn | ethyl 3-hydroxy-4-(naphthalen-1-yloxy)butanimidate hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.79 |
| Formel vægt | 309.6 |