Få mere at vide
3-Hydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidamide Hydrochloride |
| CAS | 35991-90-3 |
| Molekylær formel | C14H16N2O2 . (HCl) |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidamide Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O2.ClH/c15-14(16)8-11(17)9-18-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13;/h1-7,11,17H,8-9H2,(H3,15,16);1H |
| SMIL | Cl.NC(=N)CC(O)COc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-4-naphthalen-1-yloxybutanimidamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.75 |
| Formel vægt | 280.0979 |