Få mere at vide
3’-Hydroxy-3’-O-methoxymethyl Repaglinide Ethyl Ester(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3’-Hydroxy-3’-O-methoxymethyl Repaglinide Ethyl Ester(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1276362-58-3 |
| Molekylær formel | C31H44N2O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Ethoxy-4-[2-[[1-[2-(3-hydroxy-3-O-methoxymethyl-1-piperidinyl)phenyl]-3-methylbutyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C31H44N2O6/c1-6-37-29-18-23(14-15-26(29)31(35)38-7-2)19-30(34)32-27(17-22(3)4)25-12-8-9-13-28(25)33-16-10-11-24(20-33)39-21-36-5/h8-9,12-15,18,22,24,27H,6-7,10-11,16-17,19-21H2,1-5H3,(H,32,34) |
| SMIL | O=C(CC1=CC(OCC)=C(C(OCC)=O)C=C1)NC(CC(C)C)C2=C(N3CC(OCOC)CCC3)C=CC=C2 |
| IUPAC navn | ethyl 2-ethoxy-4-(2-((1-(2-(3-(methoxymethoxy)piperidin-1-yl)phenyl)-3-methylbutyl)amino)-2-oxoethyl)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 540.69 |
| Formel vægt | 540.32 |