Få mere at vide
3-Hydroxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vægt | 162.0528 |
| Procent renhed | >95% |