Få mere at vide
3-Hydroxy-3-methylhexanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-3-methylhexanoic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O3/c1-3-4-7(2,10)5-6(8)9/h10H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9) |
| Formel vægt | 146.0943 |