Få mere at vide
3-hydroxy-3-methylsmørsyre, 96%
Artikelnummer. 11365487
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365487 250 g 250g
11356149 10 g 10g
11355487 50 g 50g
11375487 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11365487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042722.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 625-08-1 | C5H10O3 | 118,13 g/mol
3-Hydroxy-3-methylsmørsyre er et nyttigt biokemisk stof til syntese og proteomikforskning. Det bruges som en indikator for biotinmangel. Yderligere bruges det til at øge muskelmassen og mindske muskelnedbrydningen. Ud over dette er det involveret i proteinsyntesen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-08-1
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.13
MDL nummer MFCD00059081
InChI nøgle AXFYFNCPONWUHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-hydroxyisovaleric acid, 3-hydroxyisovaleric acid, 3-hydroxy-3-methylbutyric acid, hmb-d6, 3-oh-isovaleric acid, 3-hydroxy-isovaleric acid, 3-hydroxy-3-methyl-butanoic acid, butanoic acid, 3-hydroxy-3-methyl, b-hydroxyisovaleric acid, beta-hydroxy-beta-methylbutyrate
PubChem CID 69362
ChEBI CHEBI:37084
IUPAC navn 3-hydroxy-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)(O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-3-methylbutyric acid
Farve Gul
Tæthed 1.1 g/mL
Kogepunkt 128 °C (7 mmHg)
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Brydningsindeks 1.4408
Mængde 250 g
Beilstein 1743952
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol.
Formel vægt 118.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske