Få mere at vide
3-Hydroxy-3-methyl-d3-pentanedioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meglutol-D3 (methyl-D3) |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i1D3 |
| Formel vægt | 165.07 |