Få mere at vide
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanon, TRC
Artikelnummer. 30403717
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30403717 10 g
1 options
Artikelnummer. 30403717 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH25118510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
CAS 115-22-0
Molekylær formel C5H10O2
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-4(6)5(2,3)7/h7H,1-3H3
SMIL CC(=O)C(C)(C)O
IUPAC navn 3-hydroxy-3-methylbutan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 102.13
Formel vægt 102.0681