Få mere at vide
3-Hydroxy-3-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-3-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one |
| CAS | 3040-34-4 |
| Molekylær formel | C9 H9 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c1-9(12)6-4-2-3-5-7(6)10-8(9)11/h2-5,12H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CC1(O)C(=O)Nc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-3-methyl-1H-indol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.173 |
| Formel vægt | 163.063 |