Få mere at vide
3-Hydroxy-3-(2-thienyl)propyl]methylcarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-3-((2-thienyl)propyl)methylcarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 939757-32-1 |
| Molekylær formel | C13 H21 N O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO3S/c1-13(2,3)17-12(16)14(4)8-7-10(15)11-6-5-9-18-11/h5-6,9-10,15H,7-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CN(CCC(O)c1cccs1)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(3-hydroxy-3-thiophen-2-ylpropyl)-N-methylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.38 |
| Formel vægt | 271.1242 |