Få mere at vide
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404358
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15404358 1 g 1g
15414358 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57961.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
3-Hydroxy-2-pyrrolidinon bruges som en potent hæmmer af CDK2/cyclin A. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Hydroxy-2-pyrrolidinon bruges som en potent inhibitor af CDK2/cyclin A. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med varme, oxidationsmidler og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15166-68-4
Molekylær formel C4H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 101.105
MDL nummer MFCD09751256
InChI nøgle FRKGSNOMLIYPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 3-hydroxy, 3-hydroxy-pyrrolidin-2-one, a-hydroxy-?-butyrolactam, acmc-209pe0, 3-oxidanylpyrrolidin-2-one, 3-hydroxy-2-oxopyrrolidine, 3-hydroxypyrrolidine-2-one
PubChem CID 10240772
IUPAC navn 3-hydroxypyrrolidin-2-on
SMIL C1CNC(=O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Smeltepunkt 102°C to 107°C
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 101.11
Procent renhed 95%