Få mere at vide
3-hydroxy-2-pyron, TRC
Artikelnummer. 30134635
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134635 50 mg
30007361 25 mg
30003249 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134635 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95373350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-64-0
Molekylær formel C5 H4 O3
Molekylvægt (g/mol) 112.08
IUPAC navn 3-hydroxypyran-2-one
SMIL OC1=CC=COC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-pyrone
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4O3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3,6H
Formel vægt 112.016