Få mere at vide
3-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)inden-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)inden-1-one |
| CAS | 67592-40-9 |
| Molekylær formel | C14H9NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-2-(4-pyridinyl)-1H-inden-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9NO2/c16-13-10-3-1-2-4-11(10)14(17)12(13)9-5-7-15-8-6-9/h1-8,16H |
| SMIL | OC1=C(C(=O)c2ccccc12)c3ccncc3 |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-2-pyridin-4-ylinden-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vægt | 223.0633 |