missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxy-2-propyl-4-pentenoic Acid Ethyl Ester(Mixture of diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30403115
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403115 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403115 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH952630100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-propyl-4-pentenoic Acid Ethyl Ester(Mixture of diastereomers)
CAS 96107-27-6
Molekylær formel C10H18O3
Mængde 100 mg
Synonym Ethyl 2-Propyl-3-hydroxy-4-pentenoate
InChI formel InChI=1S/C10H18O3/c1-4-7-8(9(11)5-2)10(12)13-6-3/h5,8-9,11H,2,4,6-7H2,1,3H3
SMIL CCCC(C(O)C=C)C(=O)OCC
IUPAC navn ethyl 3-hydroxy-2-propylpent-4-enoate
Molekylvægt (g/mol) 186.25
Formel vægt 186.1256
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.