Få mere at vide
3-Hydroxy-2-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412687
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412687 50 g 50g
11402687 10 g 10g
11359479 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14887.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15128-82-2 | C5H4N2O3 | 140.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15128-82-2
Molekylær formel C5H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 140.10
MDL nummer MFCD00006258
InChI nøgle QBPDSKPWYWIHGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-nitropyridine, 2-nitropyridin-3-ol, 2-nitro-3-hydroxypyridine, 2-nitro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-nitro, 2-nitro-3-hydroxy pyridine, unii-uu357x85yb, 3-hydroxy-2-nitro pyridine, 2-nitro-3-pyridol
PubChem CID 27057
IUPAC navn 2-nitropyridin-3-ol
SMIL OC1=CC=CN=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-nitropyridine
Smeltepunkt 69°C to 73°C
Mængde 50 g
Beilstein 124473
Formel vægt 140.1
Procent renhed 98%