Få mere at vide
3-Hydroxy-2-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10581771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10581771 25 g Glasflaske 25g
10496970 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10581771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148100250
Kemiske identifikatorer
CAS 15128-82-2
Molekylær formel C5H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 140.10
MDL nummer MFCD00006258
InChI nøgle QBPDSKPWYWIHGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-nitropyridine, 2-nitropyridin-3-ol, 2-nitro-3-hydroxypyridine, 2-nitro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-nitro, 2-nitro-3-hydroxy pyridine, unii-uu357x85yb, 3-hydroxy-2-nitro pyridine, 2-nitro-3-pyridol
PubChem CID 27057
IUPAC navn 2-nitropyridin-3-ol
SMIL OC1=CC=CN=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-nitropyridine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 67°C to 72°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO(C5H3N)NO2
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vægt 140.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-2-nitropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.