Få mere at vide
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30407530
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30407530 1 g
1 options
Artikelnummer. 30407530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9508981G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-nitrobenzoic Acid
CAS 602-00-6
Molekylær formel C7H5NO5
Mængde 1 g
Synonym NSC 159685
InChI formel InChI=1S/C7H5NO5/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1cccc(O)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 183.12
Formel vægt 183.0168