Få mere at vide
3-hydroxy-2-naftosyre, TRC
Artikelnummer. 30392514
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30392514 1 g
1 options
Artikelnummer. 30392514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9510781G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-naphthoic acid
CAS 92-70-6
Molekylær formel C11 H8 O3
Mængde 1 g
Synonym 2-Naphthoic acid, 3-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 2-Hydroxy-3-carboxynaphthalene, 2-Hydroxy-3-naphthalenecarboxylic acid, 2-Hydroxy-3-naphthoic acid, 2-Hydroxyl-3-naphthoic acid, 2-Naphthol-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-2-naphthol, 3-Hydroxy-2-naphthoic acid, 3-Hydroxy-β-naphthoic acid, 3-Naphthol-2-carboxylic acid, BON, BON acid, BONA, C.I. Developer 20, Developer BON, Miketazol Developer ONS, NSC 3719, Naphthol B.O.N., TCI-B 3229, β-Hydroxy-3-naphthoic acid, β-Hydroxynaphthoic acid, β-Oxynaphthoic acid
InChI formel InChI=1S/C11H8O3/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
SMIL OC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
IUPAC navn 3-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 188.18
Formel vægt 188.0473