Få mere at vide
3-Hydroxy-2-naftosyrehydrazid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide |
| Smeltepunkt | ∼205 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 395153 |
| Formel vægt | 202.21 |
| Procent renhed | 98% |