Få mere at vide
3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide, 98%
Artikelnummer. 11453267
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453267 25 g 25g
11463267 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16192.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5341-58-2 | C11H10N2O2 | 202.213 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5341-58-2
Molekylær formel C11H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 202.213
MDL nummer MFCD00004097
InChI nøgle FDNAQCWUERCJBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-naphthohydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide, 2-hydroxy-3-naphthoic acid hydrazide, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-, hydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoylhydrazine, 2-hydroxy-3-naphthoylhydrazine, 2-naphthoic acid, 3-hydroxy-, hydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoic hydrazide, beta-hydroxynaphthoic hydrazide, 3-???naphthalen-2-ol
PubChem CID 72699
IUPAC navn 3-hydroxynaphthalen-2-carbohydrazid
SMIL C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)NN)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide
Smeltepunkt ∼205°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 395153
Formel vægt 202.21
Procent renhed 98%